Kluczowe dokumenty
935646
Siarczan etylenu
≥99%, anhydrous, battery grade
Synonim(y):
2,2-ditlenek 1,3,2-dioksatiolanu, DTD
Wybierz wielkość
964,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
964,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
anhydrous
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤750 ppm (H2O)
bp
231 °C
mp
95-97 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=S1(=O)OCCO1
InChI
1S/C2H4O4S/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Klucz InChI
ZPFAVCIQZKRBGF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Discover the role of electrolytes in sodium-ion batteries, to enhance performance, safety, and sustainability in energy storage solutions.