Merck
361445
Sigma-Aldrich
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol
97%
Wybierz wielkość
5 G
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1070,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C5H8(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
bp
136 °C/21.5 mmHg (lit.)
mp
54-56 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
O[C@@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4-7H,1-3H2/t4-,5-/m1/s1
Klucz InChI
VCVOSERVUCJNPR-RFZPGFLSSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mancel et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 14(2), 80-85 (2000-01-07)
In this study, ion-molecule reactions using chemical ionization in the positive ion mode using dimethyl ether, acetonitrile and 2-S-pyrrolidinemethanol as reagent gases have been used to distinguish between cis- and trans-1,2-cyclopentanediol and cis- and trans-1,2-cyclohexanediol. In the gas phase, the
Sweetness sensor with lipid/polymer membranes: response to various sugars.
Toyota K, et al.
Sensors and Materials, 23(8), 475-482 (2011)