Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 259,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 946,00 zł |
Informacje o tej pozycji
259,00 zł
Quality Segment
assay
99%
mp
164-167 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
General description
- axial, axial (a,a) trans-isomer
- equatorial, equatorial (e,e) trans-isomer
- a,e cis-isomer
Application
- polyesters
- polyamides
- poly(butylene adipate-co-butylene 1,4-cyclohexanedicarboxylate) copolyester
- various polyester polyols
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description technical grade, 90% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 90% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 164-167 °C (lit.) | mp 148 °C (lit.) | mp - | mp 14-15 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - |
ACS grade 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?