Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 160,00 zł 120,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 574,00 zł 430,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
248-096-5
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
120,00 zł
Cena katalogowa160,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCC1CC2[C@H]3CC(CO)[C@H](C3)C2C1
InChI
1S/C12H20O2/c13-5-7-1-10-8-3-9(6-14)11(4-8)12(10)2-7/h7-14H,1-6H2/t7?,8-,9?,10?,11-,12?/m0/s1
InChI key
ZFZDWMXUMXACHS-IACGZSPGSA-N
Application
4,8-Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6]decane (TDMol) is used in the preparation of high molecular weight poly(1,4-butylene carbonate) (PBC). It is also used in the synthesis of photoactive compounds (PAC) for the preparation of positive photo-resist materials.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description ≥99% | description 97% | description 97% |
| assay 96% | assay ≥99% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form solid | form powder | form crystals |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group ether, hydroxyl | functional group - |
26896-48-0 chemical | - | - | - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
375.8 °F - closed cup
flash_point_c
191 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![4,8-Bis(hydroxymethyl)tricyclo[5.2.1.02,6]decane, mixture of isomers 96%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/973/006/555dc1f2-c191-4d54-9aea-19fd4c3544a2/640/555dc1f2-c191-4d54-9aea-19fd4c3544a2.png)
![[2.2]Paracyclophane 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/165/940/d2dda3d5-1fe9-4c87-9a85-009490e67661/640/d2dda3d5-1fe9-4c87-9a85-009490e67661.png)