Kluczowe dokumenty
BR701357
BRAND® silicone cover
Synonim(y):
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
Wybierz wielkość
50 EA
2560,00 zł
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
2560,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
2560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
silicone
silicone film
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701357
Opis ogólny
Maty te zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie, poprawiając ogólne uszczelnienie i zabezpieczenie próbek. Dodatkowo, samoprzylepne folie uszczelniające mogą być stosowane wraz z silikonową osłoną w celu zwiększenia wydajności i wszechstronności.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)