Przejdź do
CLS3931
Corning® Microplate Lid
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 25/cs
Synonim(y):
96 multiwell plate, 96 well microplate lid, 96 well microtiter plate, 96 well plate, Corning® Microplate Lid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
696,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene
Color:
clear
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 25, case of 50
696,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pack of 25, case of 50
manufacturer/tradename
Corning 3931
size
96 wells
color
clear
General description
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
  • Lids do not fit Corning 2μL 1536 well microplates or 2mL 96 well storage blocks
  • Sterilized by gamma radiation
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3930CLS3935CLS6520
description
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 25/cs
description
96 well plate lid, rigid polystyrene low evaporation lid w/ corner notch, condensation rings, sterile, 100/cs
description
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, black, sterile, 50/cs
description
96 well polycarbonate PCR plate lid, non-sterile, 25/cs
feature
lid
feature
lid
feature
lid
feature
lid
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
color
clear
color
clear
color
black
color
clear
manufacturer/tradename
Corning 3931
manufacturer/tradename
Corning 3930
manufacturer/tradename
Corning 3935
manufacturer/tradename
Corning 6520
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polycarbonate , round wells, polycarbonate plate
packaging
pack of 25, case of 50
packaging
pack of 1 (individually wrapped), case of 100
packaging
pack of 25, case of 50
packaging
pack of 1, case of 25
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Microplate Lid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)