Kluczowe dokumenty
CLS3345
Corning® microplate sealing tape
white Rayon film (with acrylic), sterile, suitable for (for cell/tissue culture applications, breathable sterile membrane)
Synonim(y):
microplate sealing film, multiwell plate sealing film, sealing film
Wybierz wielkość
500 EA
3640,00 zł
3640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
3640,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.15
3640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
white Rayon film (with acrylic)
sterylność
sterile
opakowanie
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 3345
szer. × dł.
3.25 in. × 6.00 in.
8.26 cm × 15.24 cm
kolor
clear
przydatność
suitable for (for cell/tissue culture applications, breathable sterile membrane)
Opis ogólny
  • Seals polypropylene and polystyrene culture plates, 96-well plates, 384-well plates and other assay plates
  • Porous adhesive film specially designed for use in cell and tissue culture applications
  • The film seals all types of microplates and effectively allow gas exhcnage for cellular and bacterial cultivation, while preventing cross-contamination
  • Temp. range. -20°C to +80°C
  • Sealing tapes are not autoclavable
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)