Przejdź do
CLS3098
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/o corner notch, polystyrene, clear, sterile, 100/cs
Synonim(y):
universal microplate lid, universal microtiter plate, universal plate lid
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
polystyrene
Size:
96 or 384 wells
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
sterility
sterile
feature
lid, skirt (half skirt)
packaging
case of 100, pack of 25
manufacturer/tradename
Corning 3098
size
96 or 384 wells
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
General description
  • Lids are made of rigid polystyrene
  • Lids do not have a corner notch on the A1 corner and does not need to be oriented in any particular direction to be placed on Corning® plates
  • Lid has a shorter skirt than standard lids
  • Lids do not fit Corning 2 μL 1536 well microplates
  • Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
  • Sterilized by gamma radiation
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3099CLS3935CLS6520
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
size
96 or 384 wells
size
96 or 384 wells
size
96 or 384 wells
size
96 wells
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polycarbonate , polycarbonate plate, round wells
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
packaging
case of 100, pack of 25
packaging
pack of 25, case of 50
packaging
pack of 25, case of 50
packaging
pack of 1, case of 25
color
clear
color
clear
color
black
color
clear
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)