Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
513,00 zł
material
polyester film
sterility
sterile
feature
piercable: no
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific STR-SEAL-PLT
parameter
-40 to +120 °C temperature
technique(s)
ELISA: suitable
L
141 mm
W × L
7.94 cm × 14.1 cm , 79.4 mm × 141 mm
W
79.4 mm
size
Up to 1536 wells
color
clear
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description sterile | description non-sterile | description non-sterile | description green |
| sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| W × L 7.94 cm × 14.1 cm , 79.4 mm × 141 mm | W × L 79.4 mm × 141 mm , 7.94 cm × 14.6 cm | W × L 1.9 cm × 10.29 cm , 8.26 cm with Tabs removed | W × L 7.94 cm × 14.6 cm |
| manufacturer/tradename Excel Scientific STR-SEAL-PLT | manufacturer/tradename Excel Scientific 100-SEAL-PLT | manufacturer/tradename Excel Scientific SP-2X8-50 | manufacturer/tradename Excel Scientific SP-IDG-100 |
| material polyester film | material polyester film | material clear polyester film | material polyester film |
| packaging pack of 100 ea | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 200 ea | packaging pack of 100 ea |
| feature piercable: no | feature piercable: no | feature piercable | feature - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SealPlate® film
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?