Kluczowe dokumenty
BAF118470010
Polietylenowa butla z króćcem
capacity 4 L (1 gal), polyethylene
Synonim(y):
Polyethylene carboy with spigot
Wybierz wielkość
1 EACH
981,00 zł
981,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
981,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
981,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polyethylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11847-0010
pojemność
4 L (1 gal)
Opis ogólny
Służy do dozowania roztworów czyszczących, środków dezynfekujących, odczynników laboratoryjnych oraz mieszanin faz pośrednich i zawiesin w różnych procesach produkcyjnych.
These bottles and carboys have a screw in dispensing spigot that can be replaced with a plug (included) when the vessels are used for long-term storage. Heavy knurling on the cap provides excellent grip for opening and closing. The smooth sides accept adhesive labels and can be marked with most indelible markers.
  • Spigot opens fully in one half-turn
  • Molded of polyethylene, which resists corrosive acids and alkalis
  • Extra heavy walls, yet lighter than glass
Cechy i korzyści
  • Służy do dozowania roztworów czyszczących, środków dezynfekujących, odczynników laboratoryjnych oraz mieszanin faz pośrednich i zawiesin w różnych procesach produkcyjnych.
  • Lekki, wytrzymały polietylen z bardzo grubymi ściankami zapewnia długą żywotność i niezawodność.
  • Lżejsze niż szkło i łatwe w obsłudze
  • Mocne radełkowanie na zakrętce zapewnia doskonałą przyczepność podczas otwierania i zamykania
  • Odporność na żrące kwasy i zasady
  • Króciec wymaga tylko pół obrotu do otwarcia lub zamknięcia
  • Gładkie boki przyjmują etykiety samoprzylepne i mogą być znakowane większością nieścieralnych markerów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)