Przejdź do
Z360295
Carboy spigots
Tefzel®
Synonim(y):
plastic spigot, plastic spigots, Nalgene 6432-0010, faucet, stopcock, tap
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Tefzel®
manufacturer/tradename
Nalgene 6432-0010
General description
Spigots fit all Nalgene carboys. Both are autoclavable when installed on autoclavable carboys. Thread is 11/8 in. - 12 straight female threads. Spout accepts 5/8 in. I.D. tubing.
Tefzel® ETPE for use with solvents and other chemicals where a PP spigot is unsatisfactory.
Legal Information
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BAF118470010Z360287Z360279
Carboy spigots Tefzel®
Z360295
Carboy spigots
description
Tefzel®
description
capacity 4 L (1 gal), polyethylene
description
polypropylene
description
nominal capacity 50 L (13 gal), polypropylene
material
Tefzel®
material
polyethylene
material
polypropylene
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
manufacturer/tradename
Nalgene 6432-0010
manufacturer/tradename
Bel-Art F11847-0010
manufacturer/tradename
Nalgene 6422-0010
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0130
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carboy spigots
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)