Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1050,00 zł
material
high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure
feature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2321-0020
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
nominal capacity
9 L (2 gal)
General description
Features and Benefits
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene 2321-0020 | manufacturer/tradename Nalgene 2211-0020 | manufacturer/tradename Nalgene 2320-0050 | manufacturer/tradename Nalgene 2322-0050 |
| material high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure | material high-density polyethylene Carboy, polypropylene screw closure | material high-density polyethylene , polypropylene screw closure, rectangular | material polycarbonate , polypropylene screw closure, rectangular |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging case of 4 ea | packaging case of 4 ea |
| nominal capacity 9 L (2 gal) | nominal capacity 9 L (2 gal) | nominal capacity - | nominal capacity - |
| L × W × H 8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm) | L × W × H 8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm) | L × W × H - | L × W × H - |
| feature autoclavable | feature autoclavable: no | feature - | feature - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® rectangular carboy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?