Merck
W347701
Sigma-Aldrich
2,3-Butanedithiol
≥99%, FG
Synonim(y):
2,3-Dimercaptobutane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(SH)CH(SH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.25
Numer FEMA:
3477
Numer WE:
Nr Rady Europy:
725
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.022
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5194 (lit.)
bp
86-87 °C/50 mmHg (lit.)
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
sulfurous
ciąg SMILES
CC(S)C(C)S
InChI
1S/C4H10S2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
TWWSEEHCVDRRRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)