Przejdź do
471801
4-Pentenoic anhydride
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
468,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H2C=CHCH2CH2CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
468,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
78-81 °C/0.4 mmHg (lit.)
density
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, anhydride, ester
SMILES string
C=CCCC(=O)OC(=O)CCC=C
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-5-7-9(11)13-10(12)8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI key
NEDHQDYBHYNBIF-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Pentenoic anhydride is a carboxylic anhydride.
Application
4-Pentenoic anhydride may be used:
  • In the preparation of glucose functionalized (co)polymers.
  • As a monomer in the preparation of cross-linked polyanhydrides.
  • For the preparation of polymers with pendant vinyl or acetylene.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
385980
description
98%
description
≥95%
assay
98%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
200
density
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
refractive index
-
bp
78-81 °C/0.4 mmHg (lit.)
bp
-
functional group
anhydride, allyl, ester
functional group
phenyl, ester, anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)