Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 157,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 573,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.45
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-392-3
Beilstein/REAXYS Number:
1099014
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
196 °C (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Clc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI key
NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?