Merck
B69204
Sigma-Aldrich
2-Bromoisobutyrophenone
98%
Synonim(y):
2-Bromo-2-methylpropiophenone
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COC(CH3)2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5561 (lit.)
tw
146-148 °C/30 mmHg (lit.)
gęstość
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11BrO/c1-10(2,11)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Klucz InChI
QMOSZSHTSOWPRX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Justin D Smith et al.
Nature communications, 10(1), 1837-1837 (2019-04-25)
Photocatalytic polymers offer an alternative to prevailing organometallics and nanomaterials, and they may benefit from polymer-mediated catalytic and material enhancements. MPC-1, a polymer photoredox catalyst reported herein, exhibits enhanced catalytic activity arising from charge transfer states (CTSs) between its two