Merck
373710
Sigma-Aldrich
Molybdenum(VI) dichloride dioxide
Synonim(y):
Dichlorodioxomolybdenum
Wybierz wielkość
1 G
249,00 zł
10 G
1300,00 zł
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
249,00 zł
10 G
1300,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
MoO2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
flakes
Poziom jakości
stężenie
34.4-36.9% chloride (silver nitrate titration)
gęstość
3.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Cl[Mo](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.Mo.2O/h2*1H;;;/q;;+2;;/p-2
Klucz InChI
JCFNAADCQWXIJD-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Molybdenum(VI) dichloride dioxide is an oxo-halide of molybdenum widely used as a catalyst for various organic transformations. It is an oxo-transfer catalyst that has the ability to promote oxidation as well as reduction reactions. It can also be used as a chemical vapor deposition(CVD) precursor to synthesize various Mo-based nanomaterials.[1] [2]
Zastosowanie
[3]Molybdenum(VI) dichloride dioxide can be used as a catalyst:
  • For thioacetalization of heterocyclic, aromatic, and aliphatic compounds.[1]
  • To synthesize mono-, di-, tri-, and tetracarbamates from alcohols and aromatic or aliphatic isocyanates.[4]
  • For stereospecific deoxygenation of epoxides to alkenes.[5]
  • For the synthesis of dihydropyrimidinone/thione and polyhydroquinoline derivatives via a Biginelli and Hantzsch reaction.[3]
It can also be used as a precursor to synthesize MoO2 nanoparticles.[2]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
MoO2Cl2 catalyzed efficient synthesis of functionalized 3,4-dihydropyrimidin-2 (1 H)-ones/thiones and polyhydroquinolines: recyclability, fluorescence and biological studies
Sravanthi Devi Guggilapu, et al.
Journal of Chemistry, 40, 838-843 (2016)
Interplay between size and crystal structure of molybdenum dioxide nanoparticles?synthesis, growth mechanism, and electrochemical performance
Dorota Koziej, et al.
Small, 7, 377-387 (2011)
Mild and high-yielding molybdenum (VI) dichloride dioxide-catalyzed formation of mono-, di-, tri-, and tetracarbamates from alcohols and aromatic or aliphatic isocyanates
Christian Stock, et al.
advanced synthesis and catalysis, 354, 2309-2330 (2012)
Molybdenum pentachloride (MoCl5) or molybdenum dichloride dioxide (MoO2Cl2): advanced catalysts for thioacetalization of heterocyclic, aromatic and aliphatic compounds
Shyamaprosad Goswami and Annada C. Maity
Tetrahedron Letters, 49, 3092-3096 (2008)
Molybdenum-Catalyzed Stereospecific Deoxygenation of Epoxides to Alkenes
Sobi Asako, et al.
advanced synthesis and catalysis, 358, 3966-3970 (2016)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?