238260
1-Iodododecane
98%
Synonim(y):
Dodecyl iodide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
tw
159-160 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
gęstość
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCI
InChI
1S/C12H25I/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3
Klucz InChI
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- dodecylated graphite
- alkyl functionalized single walled carbon nanotubes (SWNTs)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter