Przejdź do
330485
1-Bromoeicosane
≥97%
Synonim(y):
Eicosyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
834,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)19Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.44
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-277-4
Beilstein/REAXYS Number:
1763647
MDL number:
Assay:
≥97%
834,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
12.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97%
mp
36-39 °C (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C20H41Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21/h2-20H2,1H3
InChI key
CZASMUMJSKOHFJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Bromoeicosane was used in the preparation of CuBr/polymer nanocomposite.
Biochem/physiol Actions
Self-assembled monolayers of 1-bromoeicosane were evaluated at the vacuum-graphite and liquid-graphite interfaces using scanning tunneling microscopy.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)