Przejdź do
339628
Dodecylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
1-Dodecylmagnesium bromide, Bromododecylmagnesium, Dodecylmagnesium bromide (6CI), Laurylmagnesium bromide, n-Dodecylmagnesium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
471,00 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
1004,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.54
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
471,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
1.0 M in diethyl ether
density
0.843 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C12H25.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-12H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
JSDNASSZWGNUBO-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
630551550655332402
description
1.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in diethyl ether
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
density
0.843 g/mL at 25 °C
density
0.863 g/mL at 25 °C
density
0.841 g/mL at 25 °C
density
0.897 g/mL at 25 °C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in diethyl ether
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-29.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-34 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)