Merck
487503
Sigma-Aldrich
1-Bromododecane-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
Lauryl bromide-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)1013CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
współczynnik refrakcji
n20/D 1.458 (lit.)
bp
134-135 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−11-−9 °C (lit.)
gęstość
1.042 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC[13CH2]Br
InChI
1S/C12H25Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-12H2,1H3/i12+1
Klucz InChI
PBLNBZIONSLZBU-HNHCFKFXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)