Przejdź do
550779
2-Iodobenzaldehyde
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
538,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
IC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
538,50 zł
Cena katalogowa718,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
36-39 °C (lit.)
functional group
aldehyde, iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
InChI key
WWKKTHALZAYYAI-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Iodobenzaldehyde (o-iodobenzaldehyde) is a 2-halobenzaldehyde derivative. Its crystals belong to the orthorhombic crystal system and P212121 space group.
Application
2-Iodobenzaldehyde may be used as a reactant in the synthesis of the following heterocycles:
  • 2,3-diaryl-1-indenones
  • indolo[1,2-a]quinazolines
  • Baylis-Hillman (BH) adducts
It may also be used in preparing:
  • 5-phenylindazolo[3,2-b]quinazolin-7(5H)-one
  • 4-(3-iodophenyl)-2,2:6,2-terpyridine
  • fluoren-9-one
  • 2-formyl-3′-methoxybiphenyl
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
528978547328
description
97%
description
96%
description
97%
assay
97%
assay
96%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
36-39 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
mp
300-305 °C (lit.)
functional group
aldehyde, iodo
functional group
fluoro, bromo, aldehyde
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)