Merck
565334
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylbenzaldehyde
technical grade
Synonim(y):
2-bromo-p-tolualdehyde
Wybierz wielkość
1 G
112,00 zł
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
112,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Br(CH3)C6H3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
technical grade
Postać
solid
mp
30-35 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
bromo
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
Klucz InChI
MUZMDYCVUCMIDC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Carbonylative Stille couplings followed by isomerization and intramolecular Heck reactions
  • Knoevenagel condensation
  • Cyclization of N-(α-methyl-p-methoxybenzyl)-imino-esters
  • Imination and oxidative heterocyclization / carbonylation
  • Intramolecular amination
  • Intermolecular and intramolecular hydroacylation of alkenes by aromatic aldehydes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Kondensacja Knoevenagela to reakcja organiczna nazwana na cześć Emila Knoevenagela. Jest to klasyczna reakcja tworzenia wiązań C-C i modyfikacja kondensacji aldolowej.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.