Merck
B24758
Sigma-Aldrich
N-Benzyliminodiacetic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(CH2CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
solid
mp
200-202 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO4/c13-10(14)7-12(8-11(15)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,14)(H,15,16)
Klucz InChI
SZQUPQVVCLFZLC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)