Kluczowe dokumenty
A-VMPAKMP
Sigma-Aldrich
Uniwersalny zestaw sprzęgający
Wybierz wielkość
50 REACTIONS
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 REACTIONS
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
zastosowanie
sufficient for 50 reactions
dostępność
not available in Japan
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Uniwersalny zestaw sprzęgający sprawia, że testy immunologiczne oparte na cząsteczkach, testy przepływu bocznego i aplikacje separacji biomolekuł są bardziej elastyczne niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to jedyny zestaw, który pozwala użytkownikom wybrać i połączyć wybraną karboksylowaną cząsteczkę z wybranym białkiem.
Wykorzystując unikalny mechanizm unieruchamiania białek, zalety Anteo przewyższają zalety konwencjonalnych kowalencyjnych metod chemicznych, takich jak NHS/EDC lub wiązanie pasywne. Ułatwia to łączenie przeciwciał z łatwością, poprawia funkcjonalność i powtarzalność, prowadząc do lepszej jednorodności między eksperymentami.
Odczynnik aktywacyjny Anteo jest na bazie wody i zastępuje suche chemikalia, które byłyby używane w tradycyjnej metodzie NHS/EDC. Nasza jednoetapowa aktywacja zajmuje tylko godzinę i poprawia wydajność zarówno pod względem czasu, jak i kosztów. Zapewnia również możliwość przechowywania aktywowanych cząstek do 12 miesięcy w celu późniejszego wykorzystania lub natychmiastowego łączenia białek.
Zastosowanie
Testy immunologiczne oparte na cząstkach, przepływ boczny, bioseparacja i immunoprecypitacja
Cechy i korzyści
  • Do aktywacji karboksylowanych cząstek magnetycznych i niemagnetycznych o wielkości od 200 nm do 3 μm
  • Opatentowana technologia wykorzystująca chelatację i chemię koordynacyjną
  • Elastyczność w łączeniu przeciwciał, antygenów i problematycznych białek
  • Skrócenie czasu przygotowania odczynnika o 3-4 godziny
  • Zmniejszona agregacja
Inne uwagi
  • Cząsteczki: Nie zawarte w tym zestawie. Ten zestaw jest przeznaczony do cząstek magnetycznych i lateksowych
  • Aby uzyskać najlepsze wyniki: Do korzystania z tego zestawu wymagana jest kąpiel sonikacyjna.
  • Baza: Odczynnik aktywacyjny na bazie wody jest zawarty w tym zestawie.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Particle Pretreatment Solution
  • Particle Activation Solution
  • Particle Intermediate Solution
  • Coupling Buffer, Formulation C
  • Blocking Buffer, Formulation B
  • Storage Buffer, Formulation A
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)