Kluczowe dokumenty
CLS432021
Corning® CoolBox, XT System
workstation, single capacity, purple
Synonim(y):
Akcesoria do barwienia, Barwienie
Wybierz wielkość
1 EA
3150,00 zł
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.12
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
workstation, single capacity
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 432021
rozmiar
14.0 cm × 9.4 cm × 9.9 cm, Internal Dimensions
20.0 cm × 16.0 cm × 15.0 cm, External Dimensions
kolor
purple
Opis ogólny
Corning CoolBox XT systems are bench top cooling workstations that provide sample cooling or freezing without ice, electricity or batteries. CoolBox systems are versatile and accommodate a variety of sample formats and temperatures. The modular design enables the use of CoolRack and CoolSink thermo-conductive sample modules to hold microfuge tubes, cryogenic vials, PCR tubes or plates, assay plates and more.
  • Consists of a base, cooling cartridge/core and a lid
  • Includes a magnetized collar and a 1° to 8°C temperature indicator for visual assurance of proper temperature
  • To use with any 30 place Corning CoolRack Tubes Module
  • The internal cooling or freezing cores provide 0.5° to 4°C for over 10 hours with lid open and over 16 hours with lid closed
  • CoolBox systems may also be used with dry ice to create a compact, portable, snap freezing workstation for bacteria, virus or proteins.
Cechy i korzyści
Cooling with Lid Closed: 16 Hours
Cooling with Lid Open: 10 Hours
Freezing with Lid Closed: 8 Hours
Freezing with Lid Open: 5 Hours
Informacje prawne
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)