Merck
ALD00594
Sigma-Aldrich
2-Hydroxynicotinaldehyde
97%
Synonim(y):
2-Hydroxy-pyridine-3-carbaldehyde, TDG4
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
mp
223 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-4-5-2-1-3-7-6(5)9/h1-4H,(H,7,9)
Klucz InChI
DNTYEVWEOFZXFE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
This reagent was used as a catalytic transient directing group by Jin-Quan Yu′s lab for Pd(II)-catalyzed γ-C(sp3)-H arylation to couple free primary amines with aryl iodides. Reactions included Pd(OAc)2 683124 and low catalyst and directing group loading.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.