Merck
ALD00468
Sigma-Aldrich
sodium (4-chlorophenyl)methanesulfinate
Wybierz wielkość
500 MG
684,60 zł
684,60 zł
Cena katalogowa978,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
684,60 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClNaO2S
Masa cząsteczkowa:
212.63
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.06
684,60 zł
Cena katalogowa978,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
ciąg SMILES
ClC1=CC=C(CS(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C7H7ClO2S.Na/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-11(9)10;/h1-4H,5H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UXCLCCYBFMAOBU-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
(4-chlorofenylo)metanosulfinian sodu jest alkilowym Baran Diversinate. Odczynniki te ułatwiają funkcjonalizację heteroaromatycznych wiązań C-H w prostych warunkach reakcji.
Zastosowanie
Poniższy sulfinian Barana jest częścią zestawu odczynników dywersyfikujących, które są idealne do późnego etapu funkcjonalizacji heterocykli zawierających azot. Regioselektywność można skutecznie regulować poprzez modyfikację pH i dobór rozpuszczalnika.
Informacje prawne
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)