Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 266,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6F2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4840 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
density
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, fluoro
SMILES string
COC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI key
YQUHULOBTDYMAG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.4840 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.476 (lit.) |
| density 1.384 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 1.281 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 128-129 °C (lit.) | bp - | bp - | bp 203-204 °C (lit.) |
| functional group ester, fluoro | functional group fluoro, ester | functional group - | functional group ester, fluoro |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
179.6 °F - closed cup
flash_point_c
82 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?