Przejdź do
185779
2-Chlorophenol
≥99%
Synonim(y):
o-Chlorophenol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
157,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
347,00 zł
260,25 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-433-2
Beilstein/REAXYS Number:
1905114
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
157,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
solubility
alcohol: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, water: slightly soluble
density
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI key
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
General description
Kinetics of 2-chlorophenol oxidation in near-critical and supercritical water in a high-pressure plug-flow reactor has been investigated. The photocatalytic degradation of 2-chlorophenol in aqueous solution has been studied using Co-doped TiO2 nanoparticles catalyst.
2-Chlorophenol is used as a reactant in Suzuki coupling and chlorination reactions and also participates in oxidation reactions to form corresponding quinones.
Application
2-Chlorophenol was used in the synthesis of polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans via Cu(II)O-mediated reaction in a packed bed reactor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C62794261416135577
description
≥99%
description
98%
description
99%
description
98%
assay
≥99%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
solubility
alcohol: freely soluble, water: slightly soluble, diethyl ether: freely soluble
solubility
-
solubility
ethanol: soluble 10%, clear to very slightly hazy, yellow, water: insoluble
solubility
water: soluble (hot), alcohol: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, cold water: soluble 900 part
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
8 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
mp
138-140 °C (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
refractive index
n20/D 1.558 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlorophenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?