Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 674,00 zł 505,50 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1720,00 zł 1290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4NNaO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
505,50 zł
Cena katalogowa674,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder or crystals
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
292 °C
functional group
sulfinic acid
SMILES string
[Na+].[S](=O)([O-])c1ncccc1
InChI
1S/C5H5NO2S.Na/c7-9(8)5-3-1-2-4-6-5;/h1-4H,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
HQCGASCBCQJRDJ-UHFFFAOYSA-M
Application
This 2-pyridylsulfinate enables Suzuki-Miyaura cross coupling with aryl halides to access diverse pyridine derivatives as reported by the laboratory of Michael Willis.. No longer impeded by unstable 2-pyridyl boronates, the sulfinate alternatives provide Pd-catalyzed coupling routes to therapeutically valuable pyridine rings.
Other Notes
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?