Merck
A94638
Sigma-Aldrich
1-Aza-2-cyclooctanone
98%
Synonim(y):
2-Azacyclooctanone, 2-Azocanone, 2-Oxo-heptamethyleneimine, Enantholactam, Hexahydro-2(1H)-azocinone, Oenantholactam
Wybierz wielkość
5 G
367,00 zł
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
367,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.18
Beilstein:
108987
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
bp
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1CCCCCCN1
InChI
1S/C7H13NO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-7/h1-6H2,(H,8,9)
Klucz InChI
CJYXCQLOZNIMFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Conformational energy studies of the growth hormone inhibitor, cyclo (Aha-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys).
F A Momany
Biochemical and biophysical research communications, 95(1), 61-66 (1980-07-16)
Lothar Schwarz et al.
Journal of forensic sciences, 52(3), 649-655 (2007-04-26)
A new method for enhancement of ninhydrin or 1,8-diazafluoren-9-one (DFO)-treated latent fingerprints on thermal paper will be described. Most thermosensitive surfaces of thermal paper become dark when treated with DFO or ninhydrin petroleum ether (NPB) solution. This effect minimizes contrast
Yan Huang et al.
Journal of biomedical science, 16, 87-87 (2009-09-24)
Stem cell therapy has emerged as a potential therapeutic option for tissue engineering and regenerative medicine, but many issues remain to be resolved, such as the amount of seed cells, committed differentiation and the efficiency. Several previous studies have focused