Przejdź do
V209
δ-Valerolactam
98%
Synonim(y):
delta-Valerolactam, 2-Piperidone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
942,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-622-9
Beilstein/REAXYS Number:
106434
MDL number:
Assay:
98%
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
bp
256 °C (lit.), 81-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CCCCN1
InChI
1S/C5H9NO/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H2,(H,6,7)
InChI key
XUWHAWMETYGRKB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
298069F012001074026
description
98%
description
≥98%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
analytical standard
assay
98%
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
bp
256 °C (lit.), 81-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
bp
-
bp
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
mp
-
mp
−27 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)