Przejdź do
328464
2-Azetidinone
98%
Synonim(y):
β-Propiolactam, 2-Azacyclobutanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
644,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
104563
Assay:
98%
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
bp
106 °C/15 mmHg (lit.)
mp
74-76 °C (lit.)
solubility
chloroform: very soluble(lit.), ethanol: very slightly soluble(lit.), water: very soluble(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CCN1
InChI
1S/C3H5NO/c5-3-1-2-4-3/h1-2H2,(H,4,5)
InChI key
MNFORVFSTILPAW-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Azetidinone is an unsubstituted four membered lactam. 2-Azetidinone is the fundamental building block of β-lactam antibiotics. X-ray photoelectron spectra of 2-azetidinone was investigated. 2-Azetidinone undergoes hydrolysis with aqueous alkali to yield β-alanine.
Application
2-Azetidinone was used in synthesis of optically pure densely functionalized γ-lactams.
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)