Merck
A80009
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
99%
Synonim(y):
1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5-Aminotetralin
Wybierz wielkość
5 G
353,00 zł
25 G
1050,00 zł
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
353,00 zł
25 G
1050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
Beilstein:
387264
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.590 (lit.)
bp
275-277 °C/713 mmHg (lit.)
mp
38 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2
Klucz InChI
SODWJACROGQSMM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)