Merck
247820
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
97%
Wybierz wielkość
5 G
235,00 zł
25 G
943,00 zł
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
235,00 zł
25 G
943,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
235,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.562 (lit.)
bp
246-247 °C/714 mmHg (lit.)
gęstość
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2
Klucz InChI
JRZGPXSSNPTNMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(R)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyloamina jest skutecznym odczynnikiem do jodocyklizacji kwasów 4-arylo-4-pentenowych[1].
Zastosowanie
1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyloamina została wykorzystana do otrzymania nowych chiralnych ligandów fosfinowo-aminofosfinowych[2].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jürgen Haas et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(19), 5777-5785 (2005-07-23)
Lactonizations are important steps in many synthetic sequences. Substrate-controlled reactions that use chiral auxiliaries or chiral alkenes have already been studied in depth. This study focuses on stereoselective reagent-controlled iodolactonizations, by application of a new method that uses complexes of
Modular Phosphine-Aminophosphine Ligands Based on Chiral 1, 2, 3, 4-Tetrahydro-1-naphthylamine Backbone: A New Class of Practical Ligands for Enantioselective Hydrogenations.
Qiu M, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 350(17), 2683-2689 (2008)
Noelia Madroñal et al.
Nature communications, 7, 10923-10923 (2016-03-19)
The hippocampus is critical for the acquisition and retrieval of episodic and contextual memories. Lesions of the dentate gyrus, a principal input of the hippocampus, block memory acquisition, but it remains unclear whether this region also plays a role in
J S Shin et al.
Biotechnology and bioengineering, 73(3), 179-187 (2001-03-21)
A kinetic resolution process for the production of chiral amines was developed using an enzyme-membrane reactor (EMR) and a hollow-fiber membrane contactor with (S)-specific omega-transaminases (omega-TA) from Vibrio fluvialis JS17 and Bacillus thuringiensis JS64. The substrate solution containing racemic amine
N S Kula et al.
Life sciences, 37(11), 1051-1057 (1985-09-16)
The optical isomers of apomorphine (APO) and N-propylnorapomorphine (NPA) were interacted with three biochemical indices of dopamine (DA) receptors in extrapyramidal and limbic preparations of rat brain tissue. There were consistent isomeric preferences for the R(-) configuration of both DA