Merck
A79205
Sigma-Aldrich
5-Aminoquinoline
97%
Synonim(y):
5-Quinolinamine
Wybierz wielkość
1 G
349,00 zł
5 G
675,00 zł
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
349,00 zł
5 G
675,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
Beilstein:
114479
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
bp
310 °C (lit.)
mp
106-109 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cccc2ncccc12
InChI
1S/C9H8N2/c10-8-4-1-5-9-7(8)3-2-6-11-9/h1-6H,10H2
Klucz InChI
XMIAFAKRAAMSGX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
V Arjunan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 74(5), 1215-1223 (2009-10-27)
The Fourier transform infrared (FTIR) and FT-Raman spectra of 5-aminoquinoline (5AQ) have been recorded in the range 4000-400 and 3500-100 cm(-1), respectively. The complete vibrational assignment and analysis of the fundamental modes of the compounds were carried out using the
R Banoo et al.
Indian journal of biochemistry & biophysics, 30(4), 229-233 (1993-08-01)
In vitro oxidation and acetylation of 5-aminoquinoline by rabbit liver enzyme preparation has been investigated. Incubation of 5-aminoquinoline with cytosol fraction of the enzyme preparation in the presence of acetyl coenzyme-A gave rise to three different products, viz. 5-amino-2-hydroxy quinoline
B G Siim et al.
Biochemical pharmacology, 48(8), 1593-1604 (1994-10-18)
The 4-alkylamino-5-nitroquinolines (5NQs) are a new series of bioreductive drugs that exhibit varying degrees of selective toxicity (up to 60-fold) under hypoxic conditions in cell culture. This study tested the hypothesis that differences in hypoxia-selective cytotoxicity in this series reflect
Jagat P Bridhkoti et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 79(3), 412-417 (2011-04-20)
Photophysical properties of 5-aminoquinoline (5AQ) have been investigated in various non-polar and polar (protic and aprotic) solvents using steady state and time resolved fluorescence. In aprotic solvents, the spectral maxima depend on the polarity. However, in protic solvents both the
Maria Sittig et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(3), 1072-1079 (2020-09-29)
Quinoline photobases exhibit a distinctly higher pKa in their electronically excited state than in the ground state, thereby enabling light-controlled proton transfer reactions, for example, in molecular catalysis. The absorption of UV light translates to a pKa jump of approximately