Merck
A79000
Sigma-Aldrich
4-Aminoquinaldine
98%
Synonim(y):
2-Methyl-4-quinolinamine, 4-Amino-2-methylquinoline, 4-Quinaldinamine, NSC 60281
Wybierz wielkość
5 G
240,00 zł
25 G
543,00 zł
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
240,00 zł
25 G
543,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.20
Beilstein:
118323
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
bp
333 °C (lit.)
mp
162-166 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(N)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3,(H2,11,12)
Klucz InChI
COCFIBRMFPWUDW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ishani Deb et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(16), 5782-5790 (2009-07-31)
Based on an established 3D pharmacophore, a series of quinoline derivatives were synthesized. The opioidergic properties of these compounds were determined by a competitive binding assay using (125)I-Dynorphine, (3)H-DAMGO and (125)I-DADLE for kappa, mu, and delta receptors, respectively. Results showed
Stefania Ferrari et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(1), 211-221 (2010-12-04)
Folate analogue inhibitors of Leishmania major pteridine reductase (PTR1) are potential antiparasitic drug candidates for combined therapy with dihydrofolate reductase (DHFR) inhibitors. To identify new molecules with specificity for PTR1, we carried out a virtual screening of the Available Chemicals