Przejdź do
136107
5-Aminoisoquinoline
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
462,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-408-3
MDL number:
Assay:
99%
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
125-128 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc2cnccc12
InChI
1S/C9H8N2/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H,10H2
InChI key
DTVYNUOOZIKEEX-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Aminoisoquinoline forms 1:1 host−guest inclusion complex with β-cyclodextrin. It enhances the chemiluminescence of luminol-H2O2-horseradish peroxidase.
Application
5-Aminoisoquinoline (5AIQ) was used to study the effect of addition of β-cyclodextrin on the absorption and emission properties of 5AIQ.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
522457730513346683
description
99%
description
97%
description
97%
description
95%
assay
99%
assay
97%
assay
97%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
125-128 °C (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
174-178 °C
mp
47-49 °C (lit.)
5-Aminoisoquinoline β-cyclodextrin inclusion complex
-
-
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)