H-101
trans-3′-Hydroxycotinine solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
(Snap-N-Spike®)
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
1.0 mg/mL in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
format
single component solution
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CN1[C@H](C2=CN=CC=C2)C[C@@H](O)C1=O
InChI
1S/C10H12N2O2/c1-12-8(5-9(13)10(12)14)7-3-2-4-11-6-7/h2-4,6,8-9,13H,5H2,1H3/t8-,9+/m0/s1
Klucz InChI
XOKCJXZZNAUIQN-DTWKUNHWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Wastewater-Based Tobacco Use Estimates: trans-3′-Hydroxycotinine is used as WBE biomarkers to to estimate tobacco use. It has significantly improved wastewater-based tobacco use estimates. This application enhances our understanding of public health trends by providing more accurate measurements of tobacco consumption in populations, using advanced environmental monitoring techniques (Zheng et al., 2023).
- Predicting Nicotine Metabolism: Trans-3′-Hydroxycotinine is utilized in genomic studies to predict nicotine metabolism across different ancestries, which helps in tailoring smoking cessation therapies based on individual genetic profiles.(Baurley et al., 2022).
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C