About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.11
Beilstein:
120353
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
186-188 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-5-2-1-4(3-7-5)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
Klucz InChI
UGSBCCAHDVCHGI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
435.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
224 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Danila V Zimenkov et al.
Journal of clinical microbiology, 53(4), 1103-1114 (2015-01-23)
In addition to the obligatory pathogenic species of the Mycobacterium tuberculosis complex and Mycobacterium leprae, the genus Mycobacterium also includes conditionally pathogenic species that in rare cases can lead to the development of nontuberculous mycobacterial diseases. Because tuberculosis and mycobacteriosis