Merck
A70003
Sigma-Aldrich
4-Nitro-1-naphthylamine
97%
Synonim(y):
1-Amino-4-nitronaphthalene
Wybierz wielkość
5 G
1390,00 zł
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1390,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC10H6NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
Beilstein:
2211897
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
190-193 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc([N+]([O-])=O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8N2O2/c11-9-5-6-10(12(13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2
Klucz InChI
BVPJPRYNQHAOPQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jo-Ann Osei-Twum et al.
Drug development and industrial pharmacy, 41(7), 1130-1136 (2014-06-26)
Amphotericin B (AmB) is a highly efficacious therapeutic for invasive fungal infections and protozoal diseases. Increasing prevalence of these conditions warrants the development of an oral AmB formulation. Efflux transporters, such as the ABCB1 gene product P-glycoprotein, affect the oral