Przejdź do
376469
5-Amino-1-naphthol
95%
Synonim(y):
1-Amino-5-hydroxynaphthalene, 1-Amino-5-naphthol, 5-Amino-α-naphthol, 5-Amino-1-naphthalenol, 5-Hydroxy-1-naphthalenamine, 5-Hydroxy-1-naphthylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
193,50 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
658,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC10H6OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-486-9
MDL number:
Assay:
95%
193,50 zł
Cena katalogowa258,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Nc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H9NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H,11H2
InChI key
ZBIBQNVRTVLOHQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A61209N4525153494
description
95%
description
95%
description
95%
description
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
190 °C (dec.) (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
mp
55.5-57 °C (lit.)
mp
200-207 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)