Merck
A43405
Sigma-Aldrich
1-Amino-4-bromonaphthalene
97%
Synonim(y):
4-Bromo-1-naphthylamine
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC10H6Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
102-103 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8BrN/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,12H2
Klucz InChI
LIUKLAQDPKYBCP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3