Key Documents
A55357
1-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
98%
Synonim(y):
2-Pyrrolidinoethylamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.468 (lit.)
tw
66-70 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H14N2/c7-3-6-8-4-1-2-5-8/h1-7H2
Klucz InChI
WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter