Merck
694134
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminopropyl)piperidine
95%
Synonim(y):
3-Piperidinopropylamine
Wybierz wielkość
5 G
880,00 zł
880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
880,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476
gęstość
0.895 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H18N2/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2
Klucz InChI
JMUCXULQKPWSTJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • A chemotype that inhibits Botulinum neurotoxin serotype A light chain, P. falciparum Malaria, and Ebola filovirus
  • Membrane targeting antibiotics
  • 5-HT3A receptor antagonists
  • Histamine H3 antagonists
  • Berberine derivatives for stabilization of G-quadruplex DNA and down regulation of oncogene c-myc
Reactant for incorporation of basic side chains into cryptolepine scaffold for antimalarial activity
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
180.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82.2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mary E Gagou et al.
Oncotarget, 5(22), 11381-11398 (2014-11-02)
Unwinding duplex DNA is a critical processing step during replication, repair and transcription. Pif1 are highly conserved non-processive 5'->3' DNA helicases with well-established roles in maintenance of yeast genome stability. However, the function of the sole member of Pif1 family
W Guo et al.
Cell death & disease, 5, e1409-e1409 (2014-09-05)
Btk and Etk/BMX are Tec-family non-receptor tyrosine kinases. Btk has previously been reported to be expressed primarily in B cells and has an important role in immune responses and B-cell malignancies. Etk has been shown previously to provide a strong