Merck
139505
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
97%
Synonim(y):
1-metylo-2-(2-aminoetylo)pirolidyna, 1-metylo-2-pirolidynoetanamina, 2-(1-metylo-2-pirolidynylo)etanamina, 2-(1-metylo-2-pirolidynylo)etyloamina, 2-(1-metylopirolidyn-2-ylo)etan-1-amina, 2-(1-metylopirolidyn-2-ylo)etyloamina, 2-(2-aminoetylo)-1-metylopirolidyna, 2-(N-metylopirolidyn-2-ylo)etyloamina, N-metylo-2-(2-aminoetylo)pirolidyna
Wybierz wielkość
1 G
328,00 zł
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
328,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4684 (lit.)
gęstość
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CN1CCCC1CCN
InChI
1S/C7H16N2/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8/h7H,2-6,8H2,1H3
Klucz InChI
PNHGJPJOMCXSKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Znakowanie 2-(2-aminoetylo)-1-metylopirolidyną działa jako sonda w układzie mikroprzepływowym do wykrywania elektrochemiluminescencji[1]. Działa jako elektrogenerowany chemiluminescencyjny odczynnik derywatyzujący dla kwasów karboksylowych w HPLC[2].
Zastosowanie
2-(2-aminoetylo)-1-metylopirolidyna została użyta w ekstrakcji z podwójnym punktem chmury i znakowaniu aminami trzeciorzędowymi do ilościowego oznaczania kwasu indolo-3-octowego i indolo-3-masłowego[3].
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xue-Bo Yin et al.
Journal of chromatography. A, 1217(8), 1399-1406 (2009-12-29)
The low concentrations of the auxins in samples of plant tissue necessitate the use of selective and sensitive techniques for their quantification. Herein a selective and sensitive method based on dual-cloud point extraction (dCPE) and tertiary amine labeling for the
M C Stoll et al.
The American journal of emergency medicine, 32(10), 1300-1300 (2014-05-23)
Thoracic injury following a major trauma can be life threatening. Veno-venous extracorporeal membrane oxygenation (vv-ECMO) can be used as a support to mechanical ventilation when acute respiratory distress syndrome is present. We report the case of an 18-year-old male driver
D F Ranney
Journal of supramolecular structure, 5(3), 335-342 (1976-01-01)
Microtubule-disrupting alkaloids and protein fixatives were used to investigate the nature of an active process that must occur within stimulator cells in order for them to initiate a unidirectional mixed lymphocyte response (MLR). Brief treatment of the stimulator cells (SC)
Hirotoshi Morita et al.
Analytical chemistry, 74(7), 1584-1589 (2002-05-30)
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine and N-(3-aminopropyl)pyrrolidine (NAPP) were found to be selective and sensitive derivatization reagents for carboxylic acid by high-performance liquid chromatography (HPLC) with electrogenerated chemiluminescence detection using tris(2,2'-bipyridine)ruthenium(II). Free fatty acids and ibuprofen were used as model compounds of carboxylic acids
Alexandre Chigaev et al.
BMC immunology, 9, 26-26 (2008-06-07)
Activation of integrins in response to inside-out signaling serves as a basis for leukocyte arrest on endothelium, and migration of immune cells. Integrin-dependent adhesion is controlled by the conformational state of the molecule (i.e. change in the affinity for the