A50606
6-Aminouracil
97%
Synonim(y):
4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 6-Amino-2,4-pyrimidinediol
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
≥360 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(O)nc(O)n1
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H4,5,6,7,8,9)
Klucz InChI
LNDZXOWGUAIUBG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3