Merck
665444
6-Amino-1,3-dipropyluracil
97%
Synonim(y):
6-Amino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
134-139 °C
SMILES string
CCCN1C(N)=CC(=O)N(CCC)C1=O
InChI
1S/C10H17N3O2/c1-3-5-12-8(11)7-9(14)13(6-4-2)10(12)15/h7H,3-6,11H2,1-2H3
InChI key
WWYIZMBRAYKRFU-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Amino-1,3-dipropyluracil can be used in the synthesis of compounds of medicinal interest such as deazaflavins, pyrido[2,3-d]pyrimidines and tetrahydrobenzo[g]pyrimido[4,5-c]isoquinoline tetraones.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)