Merck
A18834
Sigma-Aldrich
4-Acetylmorpholine
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
Beilstein:
111971
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483 (lit.)
mp
14 °C (lit.)
gęstość
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-6(8)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
KYWXRBNOYGGPIZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
251.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
122 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1